Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mucicarmine

Fournisseur: TCI

M0468-25G
TCIAM0468-25GEA 106 EUR InStock
TCIAM0468-25G
Mucicarmine
Mucicarmine


Numéro MDL: MFCD00071289
Numéro CAS: 51395-97-2
EINECS: 257-173-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Lambda max. 540.0 to 550.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 50 (H2O, 540 to 550 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité