Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthylphénanthrène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M0523-100MG
TCIAM0523-100MGEA 294 EUR InStock
TCIAM0523-100MG
3-Méthylphénanthrène ≥98.0% (par GC)
3-Méthylphénanthrène


Formule: C₁₅H₁₂
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 370°C
Numéro MDL: MFCD00216221
Numéro CAS: 832-71-3
EINECS: 212-623-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f73309d78bc3170e2527faa147c14e9a7e7a78c2&vid=f73309d78bc3170e2527faa147c14e9a7e7a78c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité