Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-3-phényl-2-propén-1-ol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: alpha-Methylcinnamyl Alcohol, trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol

M0585-5G
TCIAM0585-5GEA 151 EUR InStock
TCIAM0585-5G
2-Méthyl-3-phényl-2-propén-1-ol ≥95.0% (par GC)
2-Méthyl-3-phényl-2-propén-1-ol


Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,21 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Numéro MDL: MFCD00004738
Numéro CAS: 1504-55-8
EINECS: 216-128-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité