Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(3-Méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzènesulfonamide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

M0659-25G
TCIAM0659-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM0659-25G
3-(3-Méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzènesulfonamide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
3-(3-Méthyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzènesulfonamide


Formule: C₁₀H₁₁N₃O₃S
MW: 253,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035707
Numéro CAS: 89-29-2
EINECS: 201-895-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité