Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2,5-Dichloro-4-sulphophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dichloro-4-(3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonic acid

M0663-25G
TCIAM0663-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAM0663-25G
1-(2,5-Dichloro-4-sulphophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(2,5-Dichloro-4-sulphophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone monohydrate


Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂O₄S
MW: 323,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035706
Numéro CAS: 84-57-1
EINECS: 201-541-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 5.0 to 6.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité