Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2-méthoxyphénoxy)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-Methoxyphenoxy)acetic acid

M0692-25G
TCIAM0692-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAM0692-25G
Acide (2-méthoxyphénoxy)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (2-méthoxyphénoxy)acétique


Formule: (C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014352
Numéro CAS: 1878-85-9
EINECS: 217-526-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e8ce33805f3eadc808488534cd84de742568216&vid=3e8ce33805f3eadc808488534cd84de742568216&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 124.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité