Methylcyclopentadiene dimer (nommé) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M0920-25ML
TCIAM0920-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0920-25ML
Methylcyclopentadiene dimer (nommé) stabilisé
Methylcyclopentadiene dimer
Formule: C₁₂H₁₆
MW: 160,26 g/mol
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00082297
Numéro CAS: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=601be4e54f206e7ee8802309a01d27085885d02a&vid=129aafdf63318305f6a139a96022d46e78b2799c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité