N-Methyl-4-nitro-o-toluidine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,2-Dimethyl-4-nitroaniline, 2-(Methylamino)-5-nitrotoluene
M0953-5G
TCIAM0953-5GEA 420 EUR InStock
TCIAM0953-5G
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine ≥97.0% (par GC)
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059083
Numéro CAS: 10439-77-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité