Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-méthylhexadécanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methylpalmitic Acid

M1026-1G
TCIAM1026-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAM1026-1G
Acide 2-méthylhexadécanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-méthylhexadécanoïque


Formule: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Numéro MDL: MFCD00142945
Numéro CAS: 27147-71-3
EINECS: 248-262-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité