Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Méthylhydantoïne ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Methylimidazolidine-2,4-dione, N-Methylhydantoin

M1027-25G
TCIAM1027-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM1027-25G
1-Méthylhydantoïne ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
1-Méthylhydantoïne


Formule: C₄H₆N₂O₂
MW: 114,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003187
Numéro CAS: 616-04-6
EINECS: 210-460-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51d4b0f1492fc000103b6816ca744f3998e2b10a&vid=51d4b0f1492fc000103b6816ca744f3998e2b10a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité