Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthyl-5-phénylpyridine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1094-5G
TCIAM1094-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAM1094-5G
3-Méthyl-5-phénylpyridine ≥95.0% (par GC)
3-Méthyl-5-phénylpyridine


Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00191465
Numéro CAS: 10477-94-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité