Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-3-(Méthylthio)butanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylmercapto-2-butanone, 3-Methylthio-2-butanone

M1113-25ML
TCIAM1113-25MLEA 99 EUR InStock
TCIAM1113-25ML
(±)-3-(Méthylthio)butanone ≥98.0% (par GC)
(±)-3-(Méthylthio)butanone


Formule: C₅H₁₀OS
MW: 118,2 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008761
Numéro CAS: 53475-15-3
EINECS: 258-576-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97f0161e3659900018fdc843915f4f7aebd84db0&vid=97f0161e3659900018fdc843915f4f7aebd84db0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité