Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methyl-3-furancarboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Methyl-3-furoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Methyl-3-furoate

M1140-10G
TCIAM1140-10GEA 117 EUR InStock
TCIAM1140-10G
Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate ≥96.0% (par GC)
Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate


Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00134327
Numéro CAS: 28921-35-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité