Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methoxymethyl phenyl sulphide ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha-Methoxythioanisole, Methyl Phenylthiomethyl Ether

M1216-5G
TCIAM1216-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAM1216-5G
Methoxymethyl phenyl sulphide ≥96.0% (par GC)
Methoxymethyl phenyl sulphide


Formule: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00008496
Numéro CAS: 13865-50-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité