Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylbenzhydrol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1309-25G
TCIAM1309-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAM1309-25G
2-Méthylbenzhydrol ≥98.0% (par GC)
2-Méthylbenzhydrol


Formule: C₁₄H₁₄O
MW: 198,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004490
Numéro CAS: 5472-13-9
EINECS: 226-810-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6dc9657216f1cf9e4642db336a3809f24d957b4d&vid=6dc9657216f1cf9e4642db336a3809f24d957b4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 93.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité