Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-β-cyclodextrin ≥85.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Mono-(6-p-toluenesulphonyl)-β-cyclodextrin

M1381-200MG
TCIAM1381-200MGEA 279 EUR InStock
TCIAM1381-200MG
Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-β-cyclodextrin ≥85.0% (par HPLC)
Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-beta-cyclodextrin


Formule: C₄₉H₇₆O₃₇S
MW: 1289,1706 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05864975
Numéro CAS: 67217-55-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Specific rotation [a]20/D +133 to +141 deg (C=4, DMSO) (calcd.on anh.substance)
Water max. 15.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité