Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Methoxyphenyl)benzothiazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(2-Benzothiazolyl)anisole, 1-(2-Benzothiazolyl)-4-methoxybenzene

M1654-5G
TCIAM1654-5GEA 108 EUR InStock
TCIAM1654-5G
2-(4-Methoxyphenyl)benzothiazole ≥98.0% (par GC)
2-(4-Methoxyphenyl)benzothiazole


Formule: C₁₄H₁₁NOS
MW: 241,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD01099069
Numéro CAS: 6265-92-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité