Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-(méthylthio)benzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M1675-25G
TCIAM1675-25GEA 330 EUR InStock
TCIAM1675-25G
Acide 4-(méthylthio)benzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-(méthylthio)benzoïque


Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002555
Numéro CAS: 13205-48-6
EINECS: 236-171-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e56c062452eeba2002d5380ccffdf47be4a0616&vid=8e56c062452eeba2002d5380ccffdf47be4a0616&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité