Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mono-2-O-(p-toluenesulphonyl)-β-cyclodextrin Hydrate ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M1741-200MG
TCIAM1741-200MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAM1741-200MG
Mono-2-O-(p-toluenesulphonyl)-β-cyclodextrin Hydrate ≥97.0% (par HPLC)
Mono-2-O-(p-toluenesulphonyl)-beta-cyclodextrin Hydrate


Formule: C₄₉H₇₆O₃₇S
MW: 1289,17 g/mol
Numéro CAS: 84216-71-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7bb4dd39fd1addb1129ecddce8d71d4b570042e&vid=f7bb4dd39fd1addb1129ecddce8d71d4b570042e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +125.0 to +130.0 deg (C=4, DMSO)
Water max. 10.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité