Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Méthyl-1-(4-méthylphényl)-2-propanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha,alpha,4-Trimethylphenethyl Alcohol, 2-Methyl-1-(p-tolyl)propan-2-ol, 1,1-Dimethyl-2-(p-tolyl)ethanol

M2019-25G
TCIAM2019-25GEA 136 EUR InStock
TCIAM2019-25G
2-Méthyl-1-(4-méthylphényl)-2-propanol ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-1-(4-méthylphényl)-2-propanol


Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00029997
Numéro CAS: 20834-59-7
EINECS: 244-072-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité