Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Methoxybenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxybenzylboronic Acid Pinacol Ester

M2071-5G
TCIAM2071-5GEA 333 EUR InStock
TCIAM2071-5G
2-(4-Methoxybenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-(4-Methoxybenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane


Formule: C₁₄H₂₁BO₃
MW: 248,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10698526
Numéro CAS: 475250-52-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité