Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-ɑ-D-erythro-hexopyranosid-3-uloseoxime ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

M2081-1G
TCIAM2081-1GEA 247 EUR InStock
TCIAM2081-1G
Methyl-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-ɑ-D-erythro-hexopyranosid-3-uloseoxime ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Methyl-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-alpha-D-erythro-hexopyranosid-3-uloseoxime


Formule: C₁₄H₁₇NO₅
MW: 279,29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 63598-32-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +197.0 to +202.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité