Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylpyrrolidine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

M2124-5G
TCIAM2124-5GEA 274 EUR InStock
TCIAM2124-5G
2-Méthylpyrrolidine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Méthylpyrrolidine chlorhydrate


Formule: C₅H₁₁N
MW: 121,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD08274961
Numéro CAS: 54677-53-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité