Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Mercaptobenzoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M2221-5G
TCIAM2221-5GEA 222 EUR InStock
TCIAM2221-5G
3-Mercaptobenzoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Mercaptobenzoic acid


Formule: C₇H₆O₂S
MW: 154,1863 g/mol
Numéro MDL: MFCD00238636
Numéro CAS: 4869-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5a6638e02fe5aff5ebb69b76b2a92a3c96567db&vid=a5a6638e02fe5aff5ebb69b76b2a92a3c96567db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité