Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-Methyl-D-tyrosine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: H-D-Tyr(Me)-OH, 4-Methoxy-D-phenylalanine, (R)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid

M2332-1G
TCIAM2332-1GEA 129 EUR InStock
TCIAM2332-1G
O-Methyl-D-tyrosine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
O-Methyl-D-tyrosine


Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190961
Numéro CAS: 39878-65-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45764340b6dba97350541efce899377dff94c930&vid=45764340b6dba97350541efce899377dff94c930&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +10.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité