Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Méthylsulfanyl)propyle acétate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic Acid 3-(Methylthio)propyl Ester

M2386-25G
TCIAM2386-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAM2386-25G
3-(Méthylsulfanyl)propyle acétate ≥98.0% (par GC)
3-(Méthylsulfanyl)propyle acétate


Formule: C₆H₁₂O₂S
MW: 148,22 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00053113
Numéro CAS: 16630-55-0
EINECS: 240-679-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9f4085b0dace7c1766a7b4a697d0b7ffd29eeb3&vid=e9f4085b0dace7c1766a7b4a697d0b7ffd29eeb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité