Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-PEG4-amine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,6,9,12-Tetraoxatridecanamine

M2501-100MG
TCIAM2501-100MGEA 107 EUR InStock
TCIAM2501-100MG
m-PEG4-amine ≥98.0% (par GC)
m-PEG4-amine


Formule: C₉H₂₁NO₄
MW: 207,27 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11041099
Numéro CAS: 85030-56-4
EINECS: 285-182-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93383f9a6e1ac7da8ba1a909660342dfe879cfe9&vid=93383f9a6e1ac7da8ba1a909660342dfe879cfe9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité