Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl (Phenyl 5-Acetamido-4,7,8-tri-O-acetyl-9-azido-3,5,9-trideoxy-2-thio-D-glycero-beta-D-galacto-2-nonulopyranosid)onate ≥92.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Neu5Ac[1Me,478Ac,9N3]-beta-SPh, Methyl 5-Acetamido-4,7,8-tri-O-acetyl-9-azido-3,5,9-trideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-beta-D-galacto-2-nonulopyranosylonate

M2695-100MG
TCIAM2695-100MGEA 1730 EUR InStock
TCIAM2695-100MG
Methyl (Phenyl 5-Acetamido-4,7,8-tri-O-acetyl-9-azido-3,5,9-trideoxy-2-thio-D-glycero-beta-D-galacto-2-nonulopyranosid)onate ≥92.0% (par HPLC)
Methyl (Phenyl 5-Acetamido-4,7,8-tri-O-acetyl-9-azido-3,5,9-trideoxy-2-thio-D-glycero-beta-D-galacto-2-nonulopyranosid)onate


Formule: C₂₄H₃₀N₄O₁₀S
MW: 566,58 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 219814-65-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccfb049d666205c8159062b3bb0ac85e2e985df8&vid=ccfb049d666205c8159062b3bb0ac85e2e985df8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.40 to 10.40 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité