Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Moclobemide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-N-(2-morpholinoethyl)benzamide

M2733-10MG
TCIAM2733-10MGEA 104 EUR InStock
TCIAM2733-10MG
Moclobemide ≥98.0% (par HPLC)
Moclobemide


Formule: C₁₃H₁₇ClN₂O₂
MW: 268,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865388
Numéro CAS: 71320-77-9
Merck Index: 14,06226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73fab0e7b2b27327c7f37b9da11da623da525bf9&vid=73fab0e7b2b27327c7f37b9da11da623da525bf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.90 to 10.90 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité