Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide

M2762-1G
TCIAM2762-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAM2762-1G
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide ≥98.0% (par GC)
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide


Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD08689795
Numéro CAS: 116332-61-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa828cae2f8c1b7ef64cf17e254ff4ab6738f04d&vid=aa828cae2f8c1b7ef64cf17e254ff4ab6738f04d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité