Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

[(4-Methoxyphenyl)ethynyl]trimethylsilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: ((4-Methoxyphenyl)ethynyl)trimethylsilane

M2785-1G
TCIAM2785-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAM2785-1G
[(4-Methoxyphenyl)ethynyl]trimethylsilane ≥97.0% (par GC)
[(4-Methoxyphenyl)ethynyl]trimethylsilane


Formule: C₁₂H₁₆OSi
MW: 204,34 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD04039887
Numéro CAS: 3989-14-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06b5fc260d892a4a1f6787121d48c91c26f6517b&vid=06b5fc260d892a4a1f6787121d48c91c26f6517b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité