Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

AMOR ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-O-(4-O-Methyl-beta-D-glucuronosyl)-D-galactose, GlcA[4Me]beta(1-6)Gal, 4-Me-GlcA-beta-(1->, 6)-Gal, 6-O-(4-O-Methyl-beta-D-glucopyranuronosyl)-D-galactose

M3044-5MG
TCIAM3044-5MGEA 566 EUR InStock
TCIAM3044-5MG
AMOR ≥90.0% (par HPLC)
AMOR


Formule: C₁₃H₂₂O₁₂
MW: 370,31 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 13006-41-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 90.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité