Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nitroanisole ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Methoxy-3-nitrobenzene, m-Nitroanisole

N0124-25G
TCIAN0124-25GEA 180 EUR InStock
TCIAN0124-25G
3-Nitroanisole ≥99.0% (par GC)
3-Nitroanisole


Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007237
Numéro CAS: 555-03-3
EINECS: 209-079-8
ONU: 3458
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=863fd0f9f67c96117cd2a08ed26e6de67560332f&vid=863fd0f9f67c96117cd2a08ed26e6de67560332f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Freezing point 34.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité