Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrophénétole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethoxy-4-nitrobenzene

N0216-25G
TCIAN0216-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAN0216-25G
4-Nitrophénétole ≥98.0% (par GC)
4-Nitrophénétole


Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point de fusion: 62 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00007330
Numéro CAS: 100-29-8
EINECS: 202-837-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4fbed2d58797a5ed5cc04c27fe6fee07d42d5e1&vid=a4fbed2d58797a5ed5cc04c27fe6fee07d42d5e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité