Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diéthyl-4-nitrosoaniline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Nitroso-N,N-diethylaniline

N0260-25G
TCIAN0260-25GEA 212 EUR InStock
TCIAN0260-25G
N,N-Diéthyl-4-nitrosoaniline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N-Diéthyl-4-nitrosoaniline


Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…88 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00002064
Numéro CAS: 120-22-9
EINECS: 204-379-5
ONU: 2926
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 85.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité