Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2-nitrophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-Nitrophenyl)acetic acid

N0353-25G
TCIAN0353-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAN0353-25G
Acide (2-nitrophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2-nitrophényl)acétique


Formule: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 136…139 °C
Numéro MDL: MFCD00007190
Numéro CAS: 3740-52-1
EINECS: 223-128-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3a4b4d67c3b30351372def0cb39dcf0afa12a1a&vid=b3a4b4d67c3b30351372def0cb39dcf0afa12a1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité