Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

N0392-10MG
TCIAN0392-10MGEA 30.8 EUR InStock
TCIAN0392-10MG
4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside


Formule: C₁₂H₁₅NO₇
MW: 285,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063697
Numéro CAS: 10231-84-2
EINECS: 233-553-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité