Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-2-Nitrophenylsulphenyl-L-alanine dicyclohexylammonium salt ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Nps-L-alanine Dicyclohexylammonium Salt, Nps-Ala-OH.DCHA, N-(2-Nitrophenylthio)-L-alanine Dicyclohexylammonium Salt

N0414-1G
TCIAN0414-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAN0414-1G
N-2-Nitrophenylsulphenyl-L-alanine dicyclohexylammonium salt ≥98.0% (par HPLC)
N-2-Nitrophenylsulphenyl-L-alanine dicyclohexylammonium salt


Formule: C₉H₁₀N₂O₄S
MW: 423,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066085
Numéro CAS: 7675-46-9
EINECS: 231-650-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.40 to 10.40 %
Specific rotation [a]20/D -53.0 to -68.0 deg (C=2, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité