Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nonanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Pentyl propyl ketone, Propyl pentyl ketone

N0427-25ML
TCIAN0427-25MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAN0427-25ML
4-Nonanone ≥98.0% (par GC)
4-Nonanone


Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 0,8257 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027286
Numéro CAS: 4485-09-0
EINECS: 224-770-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b0bc988a5a17783a6f6d7c03e2eb8b12e5004af&vid=2b0bc988a5a17783a6f6d7c03e2eb8b12e5004af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité