Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Néofuchsine

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Basic Violet 2, New Fuchsin, 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine hydrochloride

N0478-25G
TCIAN0478-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAN0478-25G
Néofuchsine
Néofuchsine


Formule: C₂₂H₂₄ClN₃
MW: 365,91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012567
Numéro CAS: 3248-91-7
EINECS: 221-831-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Lambda max. 550.0 to 558.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,500 (EtOH, 550.0 to 558.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité