Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Éthoxy-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethoxy-2-nitrobenzene

N0489-25G
TCIAN0489-25GEA 102 EUR InStock
TCIAN0489-25G
1-Éthoxy-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Éthoxy-2-nitrobenzène


Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point d'ébullition: 275°C
Numéro MDL: MFCD00053603
Numéro CAS: 610-67-3
EINECS: 210-232-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité