Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Naphazoline Hydrochloride, Albalon

N0542-10G
TCIAN0542-10GEA 23.1 EUR InStock
TCIAN0542-10G
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride


Formule: C₁₄H₁₅ClN₂
MW: 246,738 g/mol
Point de fusion: 258°C
Numéro MDL: MFCD00012554
Numéro CAS: 550-99-2
EINECS: 208-989-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06368
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd3d438e4b928813e161bf0dc161c5927cf3b0e0&vid=dd3d438e4b928813e161bf0dc161c5927cf3b0e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité