Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrodiphénylméthane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

N0564-25G
TCIAN0564-25GEA 217 EUR InStock
TCIAN0564-25G
4-Nitrodiphénylméthane ≥98.0% (par GC)
4-Nitrodiphénylméthane


Formule: C₁₃H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00024783
Numéro CAS: 1817-77-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ea350d7d2cf8dfd4a930e9fceef395394f44c7b&vid=1ea350d7d2cf8dfd4a930e9fceef395394f44c7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité