Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-1-naphthoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Naphthalenecarboxylic acid methyll ester, 1-Naphthoic acid methyll ester, Methyl 1-Naphthalenecarboxylate, Methyl 1-naphthoate

N0615-25G
TCIAN0615-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAN0615-25G
Methyl-1-naphthoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-1-naphthoate


Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,2066 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Numéro MDL: MFCD00094243
Numéro CAS: 2459-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53083e0e2b0e8026dceb052ab951928669a838ae&vid=53083e0e2b0e8026dceb052ab951928669a838ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité