Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-4-(2-Nitroethenyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: trans-4-(2-Nitrovinyl)benzonitrile, (E)-4-(2-Nitrovinyl)benzonitrile

N0708-1G
TCIAN0708-1GEA 109 EUR InStock
TCIAN0708-1G
trans-4-(2-Nitroethenyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
trans-4-(2-Nitroethenyl)benzonitrile


Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00176174
Numéro CAS: 5153-73-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49091b20d6ba10fce3fbadc91099e78311c0e57e&vid=49091b20d6ba10fce3fbadc91099e78311c0e57e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité