Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Nitro-7-quinolinecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Formyl-8-nitroquinoline

N0852-1G
TCIAN0852-1GEA 108 EUR InStock
TCIAN0852-1G
8-Nitro-7-quinolinecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
8-Nitro-7-quinolinecarboxaldehyde


Formule: C₁₀H₆N₂O₃
MW: 202,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD08436438
Numéro CAS: 101327-87-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88a4c5274cb9039b35e863838216a86057ec7b71&vid=88a4c5274cb9039b35e863838216a86057ec7b71&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité