Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitrobenzyl Cyclohexylcarbamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Cyclohexylcarbamic acid 2-Nitrobenzyl ester

N1052-1G
TCIAN1052-1GEA 216 EUR InStock
TCIAN1052-1G
2-Nitrobenzyl Cyclohexylcarbamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-Nitrobenzyl Cyclohexylcarbamate


Formule: C₁₄H₁₈N₂O₄
MW: 278,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD22376660
Numéro CAS: 119137-03-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dce7fb1694701202f5459906aba4047a332e96d&vid=5dce7fb1694701202f5459906aba4047a332e96d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité