Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Octacosane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-octacosane

O0002-25G
TCIAO0002-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAO0002-25G
n-Octacosane ≥98.0% (par GC)
n-Octacosane


Formule: H₃C(CH₂)₂₆CH₃
MW: 394,77 g/mol
Point d'ébullition: 286°C
Point de fusion: 60…61 °C
Densité: 0,8067 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009355
Numéro CAS: 630-02-4
EINECS: 211-125-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d664cde3edd2c182200afcff49b5dcb9462a02&vid=32d664cde3edd2c182200afcff49b5dcb9462a02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité