Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Octadecyl-4-stilbazole bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Stearyl-4-stilbazole Bromide

O0192-1G
TCIAO0192-1GEA 244 EUR InStock
TCIAO0192-1G
N-Octadecyl-4-stilbazole bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-Octadecyl-4-stilbazole bromide


Formule: C₃₁H₄₈BrN
MW: 514,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060044
Numéro CAS: 126115-86-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité