Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

O0197-5G
TCIAO0197-5GEA 215 EUR InStock
TCIAO0197-5G
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridine


Formule: C₁₃H₁₇N
MW: 187,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005032
Numéro CAS: 1658-08-8
EINECS: 216-758-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité